Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Cylindrical Calibration Weight Set, Class F2 with certificate
Product Code. p-7083566 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Weight (Metric):
1 g to 1 kg
1 g to 5 kg
1 to 100 g
Unit Size:
1 unit
Product Code. 15535129
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Use with weighing instruments of high accuracy class II. Fisherbrand™ Class F2 Stainless Steel Calibration Weights are also intended for use in important commercial transactions, such as those involving precious metals and stones.
  • Class F2 stainless steel calibration weight
  • Weights intended for use in the verification or calibration of class M1 and possibly class M2 weights
  • Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
  • In compliance with OIML R111
  • Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Specifikationer
Classification F2
Weight (Metric) 1 g to 1 kg
Mass 1 g to 1 kg
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.