missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SR-3677, MedChemExpress

Product Code. 16476156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16476156

Brand: Medchem Express HY13300

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress SR-3677 is a potent and selective ROCK-II inhibitor with an IC50 of ∼3 nM.

SR-3677 is a potent and selective ROCK-II inhibitor with an IC50 of ∼3 nM.

Specifica

Chemical Name or Material SR-3677
CAS 1072959-67-1
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H24N4O4
Quantity 100 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 43 mg/mL (105.28 mM)
SMILES CN(C)CCOC1=C(NC(C2OC(C=CC=C3)=C3OC2)=O)C=CC(C4=CNN=C4)=C1
Molecular Weight (g/mol) 408.45
Formula Weight 408.45
Percent Purity 99.9%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato