Learn More
Spreader Blue Polystyrene L-Shaped Spreader
Product Code. 12322048
Click to view available options
Quantity:
100 Bags of 5
25 bags of 20
Unit Size:
Pack of 500
Product Code. 12322048
Brand: Microspec E6
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
High impact L-shape disposable bacterial spreaders
High impact polystyrene disposable bacterial spreaders. Wedge shaped to reduce tendency to flip, or traditional “L” shape. Packs of 500 contain re-sealable inner bags of either 20 or 5 sterile spreaders.
Specifications
Disposable Single-use
Color Blue
Quantity 100 Bags of 5
Shape L-Shape
Material Polystyrene
Product Type Spreader
Sterility Sterile
For Use With (Application) High impact Polystyrene disposable bacterial spreaders
Product Content Correction
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.