Learn More
SPIN4 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97667-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18629764
  • 216.00 EUR / 50µL
Description
SPIN4 Polyclonal antibody specifically detects SPIN4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
SPIN4
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
FLJ44984, MGC133224, spindlin family, member 4, spindlin-4
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SPIN4 fragment.
50 μg
Primary
Human
Purified
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
139886
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis