Learn More
VEE GEE Specific Gravity Hydrometer, Wide-Range
Code produit 17876533 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Specific Gravity Range:
1.000 to 1.250
1.200 to 1.450
1.400 to 1.650
1.600 to 1.850
1.800 to 2.050
Conditionnement:
Each
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Specific Gravity Range unitSize
17876533 1.200 to 1.450 Each
17856523 1.800 to 2.050 Each
17816463 1.400 to 1.650 Each
17846453 1.000 to 1.250 Each
17836453 1.600 to 1.850 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17876533 Fournisseur VEE GEE Code fournisseur 66042
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The Wide-Range Specific Gravity Hydrometer is ideal when you aren't sure of the approximate value of your liquid.
  • Subdivisions: 0.005
  • Approx. Length: 165 mm
  • Calibrated for use at 15.5°C/60°F
Spécification
Type Specific Gravity Hydrometer
Increments 0.005
Length (Metric) 16.5 cm
Specific Gravity Range 1.200 to 1.450
Temperature of Standardization 15.6°C (60°F)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.