Learn More
Sotalol hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Potent beta adrenergic antagonist
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63772.03
Quantity 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15485939
  • 596.00 EUR / 1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Sotalol hydrochloride is used as a potent beta adrenergic antagonist, prolongs the action potential and increases the refractory period. Sotalol hydrochloride is also considered a non-selective β blocker and a potassium channel blocker with an IC50 of 43 µM.
Solubility
Soluble in phosphate buffered saline, DMSO, ethanol, water, and methanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Identifiants chimiques
959-24-0
308.82
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
66245
hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
C12H21ClN2O3S
MFCD00242937
sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine
CHEBI:9207
[H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
Spécification
959-24-0
MFCD00242937
14,8728
Soluble in phosphate buffered saline,DMSO,ethanol,water,and methanol.
[H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C(NS(C)(=O)=O)C=C1
308.82
CHEBI:9207
98%
C12H21ClN2O3S
1g
sotalol hydrochloride, sotalol hcl, betapace, betapace af, sotacor, sotalex, berlex, mead johnson 1999, sorine
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYNA-N
hydrogen N-(4-{1-hydroxy-2-[(propan-2-yl)amino]ethyl}phenyl)methanesulfonamide chloride
66245
308.82
Sotalol hydrochloride
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis