Learn More
Gilac™ Solid Crate
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
9 L
14 L
15 L
23 L
Dimensions (L x W x H):
600 x 400 x 55 mm
600 x 400 x 76 mm
600 x 400 x 90 mm
300 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 130 mm
Color:
Blue
Gray
Green
Red
Translucent
White
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Solid crate.
- For caterers and restaurateurs: storage crate for raw materials.
- Stacking with and without lid, maximum stacking height capacity.
- Innovative design for even greater convenience:
- Rounded corners and bottom for easy cleaning.
- Optimised side reinforcements allow you to customise crates with your logo.
- Rounded outside corners guarantee a damage-free working environment.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (English) | 3.7 gal. |
| Capacity (Metric) | 14 L |
| Closure Type | None |
| Color | Blue |
| Material | HDPE |
| Shape | Rectangular |
| Product Type | Crate |
| Dimensions (L x W x H) | 600 x 400 x 76 mm |
| Length (Metric) | 600 mm |
| Length (English) | 23.6 in. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido