Learn More
Diversey Soft Care Sensitive
Product Code. 17893105
Click to view available options
Size:
2 x 5 L
6 x 1 L
10 x 0.5 L
Dimensione della confezione:
10 L
5 L
6 L
Packaging:
With pump
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17893105
Marca: Diversey 101108190
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Fragrance-free, dye-free mild hand wash for sensitive skins. Proves a great solution for areas where frequent washing is required and healthy hands are desired.
  • Biodegradable and ethically sourced
  • Skin compatability tested (Patch test)
  • Eco-certified with Nordic Swan Ecolabel
  • Endorsed by Swedish Allergy and Asthma Foundation
  • Safe, quick and effective hand wash helps reduce the spread of germs
  • Effective surfactant system ensures excellent removal of grease and other soils
  • Wetting agents provide even application and an easy rinse
  • Reduced skin irritation and greater skin compatibility with a pH balanced formula
  • Moisturizes hands with softening emollients, maintaining skinhealth for frequent users
  • Rubs easily onto hands and leaves no sticky residue
Specifica
Product Type Gentle Soap
Color Clear
Form Liquid
Disposable Single-use
Latex Free Yes
Size 6 x 1 L
Sterility Non-sterile
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato