Learn More
Sofosbuvir impurity F, MedChemExpress
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Beskrivning
Sofosbuvir impurity F, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Sofosbuvir impurity F |
| CAS | 1337482-17-3 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C34H45FN4O13P2 |
| Quantity | 5 mg |
| SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O[P@](OC2=CC=CC=C2)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O)[C@](F)(C)[C@H](N3C(NC(C=C3)=O)=O)O1)OC4=CC=CC=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 798.69 |
| Formula Weight | 798.69 |
| Percent Purity | 98.77% |
| Visa mer |
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering