Learn More
Sodium sulfide, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364779
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11364779
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 065122.22
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
In organic chemicals, dyes rayon, leather and paper, in hydrometallurgy of gold ore, sulfiding oxidized lead and copper ores, and as an analytical reagentSodium sulfide is used mainly in the pulp and paper industry in the Kraft process. It serves as an oxygen scavenger agent in water treatment. Other applications include ore flotation, oil recovery, making dyes and detergents. In the leather processing industry, it is utilized for liming operation as an unhairing agent. It is also used in the textile industry as a bleaching and desulfurizing agent and as a dechlorinating agent in chemical photography for toning black and white photographs as well as metals precipitant. It plays an important role as a sulfonation and sulfomethylation agent in the chemical industry and in the production of rubber chemicals, sulfur dyes and other chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-82-2
Molecular Formula Na2S
Molecular Weight (g/mol) 78.04
MDL Number MFCD00003498
InChI Key GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
PubChem CID 237873
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Spécification
Melting Point 950°C
Physical Form Granules
Quantity 100 g
Solubility Information Soluble in water. Decomposes in acid. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in etherSoluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
IUPAC Name disodium;sulfanide
Formula Weight 78.04
Sensitivity Hygroscopic; Light sensitive
Density 1.856 g/mL
Chemical Name or Material Sodium sulfide, anhydrous
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis