Learn More
Melford Sodium Sulfate, Anhydrous
Product Code. 30018809
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
500g
5kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30018809
missing translation for 'mfr': Melford S25150500.0
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fine white granular form.
Fine white granular form. Store at room temperature.
Specifications
Chemical Name or Material Sodium Sulfate, Anhydrous
CAS 7757-82-6
Quantity 500 g
Molecular Formula Na2SO4
Grade ACS