Learn More
Sodium nitrite, reagent grade, Scharlab
Product Code. 11348554
Click to view available options
Quantity:
500 g
Unit Size:
500g
Product Code. 11348554
Brand: Scharlab SO05120500
Specifications
CAS 7632-00-0
Quantity 500 g
Molecular Formula NNaO2
InChI Key LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC Name sodium nitrite
Molecular Weight (g/mol) 69.00
Grade ExpertQ
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium nitrite, reagent grade, ACS
Signal Word
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Oxidising solid Category 3
  • Acute toxicity Category 3
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
Gefahrenhinweis
  • H272-May intensify fire; oxidiser.
  • H301-Toxic if swallowed.
  • H400-Very toxic to aquatic life.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P405-Store locked up.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt