Learn More
Sodium isopropoxide
Codice prodotto. 11483770
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11483770
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089446.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 683-60-3 | C3H7NaO | 82.078 g/mol
Sodium isopropoxide is used in the preparation of ibuprofen intermediate. It is involved in reactions such as polymerization of butadiene. Further, it acts as a catalyst in the manufacturing of acetone and its derivatives. In addition, it is used as a solvent and serves as an antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 683-60-3
Molecular Formula C3H7NaO
Molecular Weight (g/mol) 82.078
MDL Number MFCD00061566
InChI Key WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate
PubChem CID 10920443
IUPAC Name sodium;propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].[Na+]
Specifica
Melting Point 70°C to 75°C
Quantity 5 g
Sensitivity Air and moisture sensitive
Solubility Information Soluble in tetrahydrofuran.
Formula Weight 82.08
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Sodium isopropoxide
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato