Learn More
Sodium Hydroxide solution, Dilute EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12960534 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1000 mL
Unit Size:
1000mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12960534
Marque: Fisher Chemical RP 198 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Spécification
Packaging Bottle
Analyte or Component Names Sodium Hydroxide
Purity Grade Notes EU Ph Ref: 1081402
Element Sodium Hydroxide
Quantity 1000 mL
Grade Eu. Ph.
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium Hydroxide Solution,Dilute. European Pharmacopoeia Ref: 1081402 (RP 198)
Mention d'avertissement
  • Danger
Catégorie de danger
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
Mention de danger
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Conseils de prudence
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis