Learn More
Sodium chloride, for pesticide residue analysis, Honeywell™
Product Code. 15625130 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
Unit Size:
500g
Product Code. 15625130
Brand: Honeywell-Fluka 36519500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
for pesticide residue analysis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 7647-14-5
Quantity 500 g
Molecular Formula ClNa
Linear Formula NaCl
MDL Number MFCD00003477
UN Number NONH for all modes of transport
Beilstein 3534976
Synonym sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[Cl-]
IUPAC Name sodium chloride
Molecular Weight (g/mol) 58.44
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Formula Weight 58.44g/mol
Vapor Pressure 1.33 (1.00 mmHg) at 865°C (1589°F) hPa
Chemical Name or Material Sodium chloride
Show More Show Less
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato