Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Soda Lime Glass Beads
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
Unit Size:
1kg
Specifications
Specifications
| Type | Beads |
| Material | Soda Lime Glass |
| Diameter (Metric) Outside | 3mm |
| Quantity | 1Pack |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering