Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Soda Lime Glass Beads
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
2mm
3mm
4mm
5mm
6mm
Unit Size:
1kg
Spécification
Spécification
| Type | Beads |
| Material | Soda Lime Glass |
| Diameter (Metric) Outside | 4mm |
| Quantity | 1Pack |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu