Description
- Fully protects and contains long hair
- Conveys professional image
- Ability to use color code for tracking
- 40 g/m2 fabric weight
Specifications
Specifications
| Material | Polypropylene |
| Color | Blue |
| Disposable | Single-use |
| Design Type | Snooded Cap |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 100 Pk. |
| Length (Metric) | 28 cm (Cap), 23 cm (Fishnet), 7 cm (Visor) |
| Includes | Caps and Dispenser Box |
| For Use With (Application) | Industrial, Laboratory |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?