Läs mer
Brady™ Small Core Pre-printed GHS CLP Labels
Produktkod. 30041424
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Display Text:
1 Red Diamond per Sticker
2 Horizontal Red Diamonds per Sticker
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamonds per Sticker
2 Stacked Red Diamonds Plus 2 Additional Red Diamons per Sticker
2 Stacked Red Diamonds per Sticker
3 Red Diamonds per Sticker
3 Red Diamonds per Sticker in Rotated Pyramidal Shape
3 Stacked Red Diamonds in Pyramid Formation per Sticker
4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker
Width (Metric) Tape:
55 mm
55.00 mm
75.00 mm
105.00 mm
Material:
Paper
Polypropylene
Förpackningsstorlek:
Pack of 200
Pack of 300
Pack of 400
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041424
Brand: Brady™ 622336
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Supplied with pre-printed red diamonds, ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
For you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
Specifikationer
Certifications/Compliance UL Recognized
Description Pre-printed Desktop Printer Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
Adhesive Type Acrylic, Permanent
Coating None
Color Red on White
Finish Gloss
Format Die-cut
Material Polypropylene
Printable Sides Front
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
Display Text 4 Red Diamonds in Square Formation per Sticker
For Use With (Application) Hazard communication identification
For Use With (Equipment) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Labels per Row 1
Min. Operating Temperature (Metric) -20°C
Model R6000HF
No. per Pack 200 Labels/Roll
Quantity 200 Stickers
Shape Rectangle
Size 105.00 mm (W) x 155.00 mm (H)
Temperature Range (English) -4°F to 212°F
Temperature Range (Metric) -20°C to +100°C
Thickness (English) 0.0031 in.
Thickness (Metric) 0.079 mm
Dimensions (LxW) 105.00 mm (W) x 155.00 mm (H)
Length (English) 6.1 in.
Length (Metric) 155.00 mm
Width (English) 4.13 in.
Width (Metric) 105.00 mm
Width (English) Printable Area 105.00 mm
Width (Metric) Tape 105.00 mm
Height (English) 6.1 in.
Height (Metric) 155.00 mm
Alternate Part Number THTCLP-L-L4B-7594-0.2-SC
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.