Learn More
Sirtuin modulator 1, MedChemExpress
Product Code. 16497888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16497888 10 mg 10mg
16463837 50 mg 50mg
16437706 100 mg 100mg
16430358 5 mg 5mg
16411859 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16497888 Supplier Medchem Express Supplier No. HY19758A
MedChemExpress Sirtuin modulator 1 is a modulator of SIRTl, a homolog of SIRT3, with EC1.5 of < 1 μM, extracted from patent WO 2010071853 A1, Compound No.4.
Sirtuin modulator 1 is a modulator of SIRTl, a homolog of SIRT3, with EC1.5 of < 1 μM, extracted from patent WO 2010071853 A1, Compound No.4.
Spécification
Chemical Name or Material Sirtuin modulator 1
Physical Form Solid
CAS 2070015-26-6
Color Light Yellow
Quantity 10 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C31H32ClN5O2S2
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Solubility Information DMSO : 12.5 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CCCOC)SC(C2=CC=CC=C2)=N1)NC3=CC=CC=C3C4=NC5=C(N=CC(CN6CCCC6)=C5)S4.Cl[H]
Molecular Weight (g/mol) 606.2
Formula Weight 606.2
Percent Purity 99.72%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.