missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sipeimine, MedChemExpress

Product Code. 16489068
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16489068

Brand: Medchem Express HYN0696

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Sipeimine is a natural product isolated from Fritillaria ussuriensis.

Sipeimine is a natural product isolated from Fritillaria ussuriensis.

Specifications

Chemical Name or Material Sipeimine
CAS 61825-98-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C27H43NO3
Quantity 10 mg
Synonym Imperialine
Solubility Information DMSO : 8.33 mg/mL (19.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]([C@@]1([H])C2=O)(CC[C@H](O)C1)[C@]3([H])[C@](C2)([H])[C@@](CC[C@]4([H])[C@@]5([H])CN(C[C@@H](C)CC6)[C@]6([H])[C@]4(O)C)([H])[C@@]5([H])C3
Molecular Weight (g/mol) 429.64
Formula Weight 429.64
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
Show More Show Less

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis