Learn More
Silica gel, preparative chromatography grade, spherical, 20 micron APS, 100 angstroms, 99.99+%, Thermo Scientific™
Product Code. p-7059972
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15494985
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045831.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-67-4
Molecular Formula H2O3Si
Molecular Weight (g/mol) 78.098
MDL Number MFCD00011232
InChI Key IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC Name dihydroxy(oxo)silane
SMILES O[Si](=O)O
Specifica
Physical Form Spherical, S.A. 335m
Material Silica Gel
Quantity 5 g
Particle Size 20 Micron APS, 100Å
Solubility Information Insoluble in water. Soluble in hydrofluoric acid.
Percent Purity ≥99.99%
Grade Preparative Chromatography
Surface Area 335m2/g
Chemical Name or Material Silica gel, P.V. 1.00cc/g
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato