Learn More
Macherey-Nagel™ Silica Chromabond NH2 Adsorbent
Product Code. 10611502 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
Unit Size:
100g
Product Code. 10611502
Brand: Macherey-Nagel™ 730603
Macherey-Nagel Silica Chromabond NH2 Adsorbent, Quantity: 100 g, Particle Size: 45 um, For Use With: Trace Elements, Lipids, pH Range: 2 to 8, Pore Size: 60 A, Surface Area: 500 m2/g
Specifications
Quantity 100 g
For Use With (Application) Trace Elements, Lipids
Product Type Chromabond NH2 Adsorbent
Particle Size 45 μm
Material Silica
pH Range 2 to 8
Pore Size 60 Å
Surface Area (Metric) 500 m2/g
Stationary Phase Amino (NH2)
Format Adsorbent
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt