Learn More
Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container
Codice prodotto. 12943535
Click to view available options
Capacity (Metric):
2.0 L
4 L
13 L
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12943535
Marca: Sharpsafe™ 41152430
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Designed for use in public access areas such as A&E and Out-patients. Sharpsafe™ Polypropylene Medicinal Sharps Container allows easy disposal of sharps but provides added security for both the user and the general public. The Protected Access range also discourages the use of the sharps container for non sharps waste, avoiding unnecessary waste disposal costs.
  • Easy disposal of sharps
  • Protected Access range 
  • Polypropylene
Specifica
Capacity (Metric) 13 L
Certifications/Compliance BS 7320, AFNOR NX30-500, UN 3291
Closure Type Lid
Closure Color Yellow
Color Yellow
Model 4115
Quantity 1 Ea.
Includes Closure
For Use With (Application) Designed for use in public access areas such as A&E and out-patients
Material Polypropylene
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato