Learn More
Epredia™ Shandon™ Octospot™ Accessories
Product Code. 12590047 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Type:
8-well Strips
8-well Strips, Loose
EZ-Write Slides, 8 spots
Holding Block
Solvent-Resistant Slides, 8 spots
Thick Filter Cards
Unit Size:
Each
Pack of 100
Pack of 5
Pack of 60
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12590047
missing translation for 'mfr': Epredia™ 1001641
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
These Epredia™ accessories are for use with Shandon Octospot Starter Packs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Type Thick Filter Cards
For Use With (Equipment) Shandon Octospot Starter Packs
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato