Learn More
SGE™ SilTite™ FingerTite Ferrule System Starter Kits
Product Code. 15218973
Click to view available options
For Use With:
Agilent Capillary/FID
Agilent INJ/FID
PerkinElmer INJ/FID
PerkinElmer INJ/MS
SGE SilTite
Shimadzu 2010 INJ/FID
Shimadzu 2010 INJ/MS
Shimadzu Agilent INJ/FID
Shimadzu Agilent INJ/MS
Thermo INJ/DSQ/DSQII
Thermo INJ/ISQ
Varian/Bruker INJ/FID
Varian/Bruker INJ/MS
Dimensione della confezione:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15218973
Marca: SGE™ 073621
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For gas chromatography systems
SilTite FingerTite is the next generation ferrule system for gas chromatography systems delivering an easy, leak free installation for capillary columns without the use of any tools. Each starter kit includes all the parts necessary to convert one GC system (one injector and one detector) to the SilTite FingerTite system. The system requires no permanent instrument modifications—switching back to conventional connections can be done quickly and easily.
  • Easy to use
  • Reliable connecton
  • Leak free every time
  • Removes contamination caused by Vespel™ or graphite ferrules
  • No need to re-tighten ferrules after temperature cycling
  • Reduce air background
  • NO TOOLS (FingerTite)
Specifica
Type FingerTite Ferrule Starter Kit
For Use With Shimadzu 2010 INJ/MS
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato