Learn More
Trajan™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing
Product Code. 15288803
Click to view available options
Diameter (English) Inner:
0.002 in.
0.005 in.
0.006 in.
0.008 in.
0.25 mm
0.012 in.
0.020 in.
0.53 mm
Diameter (English) Outer:
0.007 in.
0.008 in.
0.01 in.
0.014 in.
0.016 in.
0.026 in.
0.03 in.
Overall Length (English):
6.56 ft.
6.6 ft.
16.4 ft.
32.8 ft.
82 ft.
Unit Size:
10m
25m
2m
5m
Each
Product Code. 15288803
Brand: Trajan™ 0624460
Only null left
Add to basket
Add to basket
Essential for maintaining a high performance chromatography system.Trajan Scientific and Medical™ Methyl Deactivated Fused Silica Capillary Tubing is chemically inert and thermally stable up to 380°C.
  • Suitable for organic and aqueous solvents
  • Methyl deactivated for use with hydrocarbons (pentane, hexane, heptane, iso-octane, aromatics and mixed solvents - n-paraffins/chlorinated solvents
  • Individually tested performance of each 30m length from which all shorter lengths are prepared
  • Ideal for biotechnology applications
Specifica
Type Capillary Tubing
For Use With (Application) Ideal for Biotechnology Applications, and Organic and Aqueous Solvents
Diameter (English) Inner 0.005 in.
Diameter (English) Outer 0.008 in.
Diameter (Metric) Inner 0.15 mm
Diameter (Metric) Outer 0.22 mm
Overall Length (English) 6.56 ft.
Overall Length (Metric) 2 m
Material Fused Silica
Max. Operating Temperature (English) 716°F
Max. Operating Temperature (Metric) 380°C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato