Learn More
Invitrogen™ SF1 Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA536103
Product Code. 15547521
  • 516.00 EUR / 100µL
Descrizione
Descrizione
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 68 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
Splicing factor 1 is a nuclear pre-mRNA splicing factor. The protein specifically recognizes the intron branch point sequence at the 3' splice site, together with the large subunit of U2 auxiliary factor (U2AF), and is required for the early stages of spliceosome assembly. It also plays a role in nuclear pre-mRNA retention and transcriptional repression. The protein contains an N-terminal U2AF ligand motif, a central hnRNP K homology motif and quaking 2 region which bind a key branch-site adenosine within the branch point sequence, a zinc knuckles domain, and a C-terminal proline-rich domain. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
SF1
Polyclonal
Unconjugated
SF1
BBP; D11S636; M ZFM1; Mammalian branch point-binding protein; MBBP; MZFM; SF; SF1; Splicing factor 1; transcription factor ZFM1; WBP4; wu:fc09f06; ZCCHC25; ZFM1; Zfp162; Zinc finger gene in MEN1 locus; zinc finger protein 162; ZNF162
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
117855, 22668, 7536
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q15637, Q64213
SF1
Synthetic peptide corresponding to amino acids 45-98 of human SF1.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato