Learn More
Serdemetan, MedChemExpress
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
Description
Serdemetan(JNJ-26854165) acts as a HDM2 ubiquitin ligase antagonist and also induces early apoptosis in p53 wild-type cells, inhibits cellular proliferation followed by delayed apoptosis in the absence of functional p53.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Serdemetan |
| CAS | 881202-45-5 |
| Color | Brown |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C21H20N4 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | JNJ-26854165 |
| Solubility Information | DMSO : 50 mg/mL (152.25 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C1(NCCC2=CNC3=C2C=CC=C3)=CC=C(C=C1)NC4=CC=NC=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 328.41 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu