Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing Sterilization Peel Pouch, Medical Grade Paper/Clear Film, with Steam Indicator
Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Description
- Peels Open Cleanly
- Triple Weld Factory seals
- Convenient, time saving self-seal closure system
- Strong, rip and tear resistant medical grade paper material
- Good barrier characteristics prevent microbial penetration
- Sub-packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number
- Date of Manufacture on label for complete traceability
Spezifikation
Spezifikation
| Basis Weight | 60 gsm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Compliance | CoC |
| Closure Type | Self-seal |
| Color | Clear, White |
| Disposable | Single-use |
| For Use With (Application) | Steam or EtO Sterilization |
| Material | Medical Grade Paper |
| Sterility | Non-sterile |
| Latex Free | Yes |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?