Learn More
Buerkle™ Tamper Evident Screw Cap
Product Code. 15475564 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Thread Size (Metric):
DIN50
Unit Size:
Each
Product Code. 15475564
Brand: Buerkle™ 14279105
Only null left
Add to basket
Add to basket
Buerkle™ Tamper Evident Screw Cap with DIN50 thread size is suitable for use with jerrycans.
  • Tamper evident
  • DIN50 thread size
  • For use with jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Red
Description Original screw cap
Material HDPE
Quantity 1
Thread Size (Metric) DIN50
Neck Finish 42 mm
Certifications/Compliance DIN50
Product Type Original Screw Cap
For Use With (Equipment) Jerrycans 5 L and 10 L
Through the Closure Dispensing No
Product Content Correction
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis