Learn More
Scandium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Product Code. 11356258
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11356258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011216.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12060-08-1 | O3Sc2 | 137.91 g/mol
Scandium(III) oxide is resistant to heat and thermal shock, hence finds use in high-temperature systems. Further, it is used in electronic ceramics and glass composition. It is used as a starting material for the preparation of other scandium compounds. In addition to this, it has vacuum deposition applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12060-08-1
Molecular Formula O3Sc2
Molecular Weight (g/mol) 137.91
MDL Number MFCD00011223
InChI Key HJGMWXTVGKLUAQ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name discandium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Sc+3].[Sc+3]
Specifications
Melting Point 2485°C
Physical Form Powder
Quantity 1 g
Assay Percent Range 99.9%
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 137.91
Odor Odorless
Refractive Index 1.964
Chemical Name or Material Scandium(III) oxide
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt