Learn More
Samarium(III) oxalate decahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Product Code. 11342558
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11342558
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014602.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14175-03-2
Molecular Formula C6H26O22Sm2
Molecular Weight (g/mol) 750.97
MDL Number MFCD00150489
InChI Key IKPDQYODFRQYAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym samarium iii oxalate hydrate 2:3:10, ethanedioic acid,samarium 3+ salt, hydrate 3:2:10
PubChem CID 121488066
IUPAC Name oxalic acid;samarium;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm].[Sm].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Specifica
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 25 g
Linear Formula Sm2(C2O4)3·10H2O
UN Number UN3288
Formula Weight 744.93 (564.78 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Assay (REO)
Chemical Name or Material Samarium(III) oxalate decahydrate
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato