Learn More
Salicylic acid, MedChemExpress
Product Code. p-200100204
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. Quantity unitSize
16444267 50 g 50g
16438378 10 g 10g
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16444267
Brand: Medchem Express HYB0167
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
MedChemExpress Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Salicylic acid (2-Hydroxybenzoic acid) inhibits cyclo-oxygenase-2 (COX-2) activity independently of transcription factor (NF-κB) activation.
Specifikationer
Chemical Name or Material Salicylic acid
CAS 69-72-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C7H6O3
Quantity 50 g
Synonym 2-Hydroxybenzoic acid
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (724.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (7.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1O
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Formula Weight 138.12
Percent Purity 96.22%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.