Learn More
Thermo Scientific™ S50-A Fixed Angle Rotor for MTX and MX Plus Micro-Ultracentrifuges
Shop All Thermo Scientific ProductsBeskrivelse
Receive 66% larger total capacity compared to similar products with the Thermo Scientific™ 550-A Fixed Angle Rotor, which performs at 50,000rpm.
Features:
- Fixed angle (35°) aluminum rotor
- Capacity: 6 × 30mL
- Max. Speed/RCF: 50,000rpm/209,438 x g
- K factor: 60.7
Compatible with:
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Series Micro-Ultracentrifuge, MX Series Floor Model Micro-Ultracentrifuge
Tekniske data
Tekniske data
| Description | S50-A Fixed Angle Rotor |
| Material | Aluminum |
| Type | Fixed Angle Rotor |
| Capacity | 6 x 30 mL |
| Max. RCF | 209,438 x g |
| Max. Speed | 50,000 rpm |
| Radius (Metric) | 75 mm |
| Radius (Metric) Min. | 41.2 mm |
| K Factor | 60.7 |
| Max. Tube Length | 96 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?