missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-4-Fluorophenylglycine, TRC

Artikelnummer. 30404893
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 g
missing translation for 'unitSize'
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30404893 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30404893 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCF58849010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material L-4-Fluorophenylglycine
CAS 19883-57-9
Molecular Formula C8 H8 F N O2
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8FNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1
SMILES N[C@H](C(=O)O)c1ccc(F)cc1
IUPAC Name (2S)-2-amino-2-(4-fluorophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 169.15
Formula Weight 169.0539
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.