Specifications
Tekniske data
| CAS Min % | 94.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Color | Colorless to Yellow |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 94% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Quantity | 1 g |
| Specific Rotation | 30 |
| Formula Weight | 200.28 |
| Percent Purity | 95% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 1
- Skin corrosion/irritation Category 1 B
- H318-Causes serious eye damage.
- H314-Causes severe skin burns and eye damage.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?