Learn More
(S)-2-(Fmoc-amino)butyric acid, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15443398
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15443398
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H56852.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135112-27-5
Molecular Formula C19H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 325.364
MDL Number MFCD00080268
InChI Key XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
Synonym fmoc-abu-oh, fmoc-2-abu-oh, fmoc-l-2-aminobutyric acid, fomc-abu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino butanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-2-aminobutyric acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, butanoic acid, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-, s, l-2-fmoc-amino butyric acid
PubChem CID 853016
IUPAC Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Quantity 250 mg
Beilstein 7657232
Optical Rotation −22° (c=1 in DMF)
Formula Weight 325.36
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material (S)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt