Learn More
RPA2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-89524-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18483961
  • 369.00 EUR / 25µL
Description
RPA2 Polyclonal antibody specifically detects RPA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
RPA2
Polyclonal
Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:2500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000-1:2500
REPA2, Replication factor A protein 2, replication protein A 32 kDa subunit, Replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2 (32kD), replication protein A2, 32kDa, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, RPA34
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: HMVLSKANSQPSAGRAPISNPGMSEAGNFGGNSFMPANGLTVAQNQVLNLIKACPRPEGLNFQDLKNQLKHMSVSSIKQAVDFLSNEGHIYSTVDDDH
25 μL
Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Stem Cell Markers
6118
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato