Learn More
Bochem™ Round Aluminum Cookware
Artikelnummer. p-8000053
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
28 mL
125 mL
Diameter (Metric):
64 mm
96 mm
Height (Metric):
13 mm
24 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10274411
missing translation for 'mfr': Bochem™ 11613
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Manufactured from aluminum. Bochem™ Round Aluminum Cookware is disposable.
  • aluminum
  • Disposable
  • For single use
Spezifikation
Bottom Shape Flat
Capacity (Metric) 125 mL
Disposable Single-use
Material Aluminum
Shape Round
Type Dish
For Use With (Application) For single use
Height (Metric) 24 mm
Diameter (Metric) 96 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt