missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF149 Monoclonal Antibody (OTI10B3), TrueMAB™, OriGene

Codice prodotto. 17573474
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
30 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
30µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
17573474 30 μL 30µL
17553474 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17573474 Fornitore Origene Technologies N. del fornitore TA810423S

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

RNF149 Monoclonal antibody specifically detects RNF149 in Human samples. It is validated for Western Blot

Specifica

Antigen RNF149
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI10B3
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gene CDY2B
Gene Accession No. Q9Y6F7
Gene Alias 1600023E10Rik; AV037261; C76763; DNA polymerase-transactivated protein 2; DNAPTP2; E3 ubiquitin-protein ligase RNF149; Gm15832; Goliath-related E3 ubiquitin-protein ligase 4; Greul4; OTTMUSG00000026591; RING finger protein 149; RING-type E3 ubiquitin transferase RNF149; RNF149
Host Species Mouse
Immunogen Full length human recombinant protein of human CDY2B produced in E.coli.
Purification Method Affinity chromatography
Quantity 30 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 203611
Target Species Human
Content And Storage -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.