Learn More
Emma Safety Footwear Ringo All-Round Protection Versatile D-Fit Shoes
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Förpackningsstorlek:
1 pair
Beskrivning
- Full grain leather uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Black |
| Liner Material | Hydro-Tec Sanitized Silver lining |
| Material | Leather |
| Size | 46 |
| Sole Features | Non-woven antistatic insole |
| Sole Material | GripForce™ Easy Twist outsole |
| Toe Style | Steel Toe |
| Product Type | All-Round Protection Versatile Shoes |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering