Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Mucicarmine, Tartrazine Stain Solution
Product Code. 12553637 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Type:
Mucicarmine Stock Solution
Tartrazine Solution
Unit Size:
500mL
Product Code. 12553637
Brand: Epredia™ 88012
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Identify primary tumor sites with the aid of Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Mucicarmine
  • Aids in distinguishing mucin-negative undifferentiated squamous cell lesions from mucin-positive adenocarcinomas
  • Mucin is stained dark rose and the nuclei are black
  • Capsule of Cryptococcus (fungus) is stained deep rose
  • Tartrazine solution is used as a yellow cytoplasmic stain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Tartrazine Solution
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt