Learn More
Rhenium(VI) oxide, 99.9% (metals basis)
Product Code. 11304779
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
Product Code. 11304779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 062109.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Rhenium(VI) oxide, O3Re, CAS Number-1314-28-9, rhenium vi oxide trace metals basis 1g, rhenium vi oxide, rhenium trioxide, rhenia, rhenium oxide reo3, reo3, unii-fet0y2c413, 5g, 99.9% (metals basis), 400 deg.C (decomposition), 215-228-8, 236.2, YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N, trioxorhenium | CAS: 1314-28-9 | O3Re | 234.204 g/mol
Rhenium(VI) oxide is involved as a catalyst for the hydrogenation of carboxylic acids and carboxamides. It is involved in the alkene epoxidation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-28-9
Molecular Formula O3Re
Molecular Weight (g/mol) 234.204
MDL Number MFCD00016306
InChI Key YSZJKUDBYALHQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g
PubChem CID 102110
IUPAC Name trioxorhenium
SMILES O=[Re](=O)=O
Specifikationer
Boiling Point 400°C (decomposition)
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Assay Percent Range 99.9% (metals basis)
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 236.2
Sensitivity Moisture sensitive
Chemical Name or Material Rhenium(VI) oxide
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.