Learn More
Rhenium(III) chloride
Product Code. p-4782098
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.25 g
1 g
missing translation for 'unitSize'
0.25g
1g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11366678
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 013230.01
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 13569-63-6 | Cl3Re | 292.557 g/mol
It is used as a starting material for synthesis of rhenium complexes. ReCl3 can react with peralkylated benzene-metal complexes that act as electron reservoirs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 13569-63-6
Molecular Formula Cl3Re
Molecular Weight (g/mol) 292.557
MDL Number MFCD00011196
InChI Key LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Synonym rhenium iii chloride, rhenium trichloride, rhenium chloride recl3, rhenium 3+ trichloride, recl3, acmc-20ajss
PubChem CID 83581
IUPAC Name trichlororhenium
SMILES Cl[Re](Cl)Cl
Especificaciones
Color Red
Physical Form Powder
Quantity 0.25 g
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 292.56
Odor Odorless
Sensitivity Moisture sensitive
Appearance Dark red powder
Chemical Name or Material Rhenium(III) chloride
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado