Learn More
Resveratrol, MedChemExpress
Beschreibung
Resveratrol (SRT 501) has a wide spectrum of targets including mTOR, JAK, β-amyloid, Adenylyl cyclase, IKKβ, DNA polymerase. Resveratrol also is a specific SIRT1 activator. Resveratrol is a potent pregnane X receptor (PXR) inhibitor. Resveratrol is an Nrf2 activator, ameliorates aging-related progressive renal injury in mice model. Resveratrol increases production of NO in endothelial cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Resveratrol |
| CAS | 501-36-0 |
| Color | Off-White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C14H12O3 |
| Quantity | 200 mg |
| Synonym | trans-Resveratrol SRT501 |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (438.14 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (219.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC1=CC=C(/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C2)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.24 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?