missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Remetinostat, MedChemExpress

Product Code. 16434286
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16434286

Brand: Medchem Express HY100365

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Remetinostat (SHP-141) is a hydroxamic acid-based inhibitor of histone deacetylase enzymes (HDAC) which is under development for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma.

Remetinostat (SHP-141) is a hydroxamic acid-based inhibitor of histone deacetylase enzymes (HDAC) which is under development for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma.

Spezifikation

Chemical Name or Material Remetinostat
CAS 946150-57-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C16H21NO6
Quantity 100 mg
Synonym SHP-141
Solubility Information DMSO : 150 mg/mL (463.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(OC(CCCCCCC(NO)=O)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 323.34
Formula Weight 323.34
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt