Learn More
Relugolix, MedChemExpress
Product Code. 16467058
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
Product Code. 16467058
Brand: Medchem Express HY16474
MedChemExpress Relugolix (TAK-385) is a potent, orally active, nonpeptidic gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist. Relugolix possesses high affinity and potent antagonistic activity for human receptor (binding IC50=0.33 nM) and monkey receptor (IC50=0.32 nM) compared with TAK-013 (HY-100209). Relugolix is used for the study of sex-hormone-dependent diseases, such as including endometriosis, uterine fibroids and prostate cancer et al.
Relugolix (TAK-385) is a potent, orally active, nonpeptidic gonadotropin-releasing hormone (GnRH) antagonist. Relugolix possesses high affinity and potent antagonistic activity for human receptor (binding IC50=0.33 nM) and monkey receptor (IC50=0.32 nM) compared with TAK-013 (HY-100209). Relugolix is used for the study of sex-hormone-dependent diseases, such as including endometriosis, uterine fibroids and prostate cancer et al.
Spécification
Chemical Name or Material Relugolix
CAS 737789-87-6
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C29H27F2N7O5S
Quantity 10 mg
Synonym TAK-385
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (160.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NOC)NC1=CC=C(C(S2)=C(CN(C)C)C(C(N3C4=NN=C(OC)C=C4)=O)=C2N(CC5=C(F)C=CC=C5F)C3=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 623.63
Formula Weight 623.63
Percent Purity 99.51%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis