Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat S100A9 Protein
Product Code. p-7153446
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16034770
Brand: enQuireBio™ QP6644ec10ug
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) S100A9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Accession Number NP_446039.1
Gene ID (Entrez) 94195
Name S100A9 Protein
Quantity 10 μg
Regulatory Status Research Use Only
Endotoxin Concentration Not determined.
Gene Symbol S100A9
Protein Length Full Length
Product Type Recombinant Protein
Cross Reactivity Rat
Species E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sequence AAKTGSQLER SISTIINVFH QYSRKYGHPD TLNKAEFKEM VNKDLPNFLK REKRNENLLR DIMEDLDTNQ DNQLSFEECM MLMGKLIFAC HEKLHENNPR GHDHSHGKGC GK
Buffer Tris-based buffer, 50% glycerol
Purity or Quality Grade Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt