Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spécification
Spécification
| Accession Number | NP_001106855.1 |
| Gene ID (Entrez) | 14681 |
| Name | Guanine nucleotide-binding protein G(o) subunit alpha Protein |
| Quantity | 100 μg |
| Regulatory Status | Research Use Only |
| Endotoxin Concentration | Not determined. |
| Gene Symbol | Gnao1 |
| Protein Length | Full Length |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross Reactivity | Mouse |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu